Läs mer
Vinpocetin, TRC
Produktkod. 30452391
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30452391 1 g
1 options
Produktkod. 30452391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV3325001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinpocetine
CAS 42971-09-5
Molekylformel C22 H26 N2 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Vinpocetine, Ethyl (13aS,13bS)-13a-ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, (3α,16α)-Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester, 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., (+)-Apovincaminic acid ethyl ester, (+)-cis-Apovincaminic acid ethyl ester, AY 27255, Apovincaminic acid ethyl ester, Bravinton, Cavinton, Ceractin, Ethyl (+)-apovincaminate, Ethyl (+)-cis-apovincaminate, Ethyl apovincaminate, RGH 4405, TCV 3B, Ultra-Vinca, cis-Apovincaminic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
LEDER CCOC(=O)C1=C[C@]2(CC)CCCN3CCc4c([C@H]23)n1c5ccccc45
IUPAC-namn Etyl (13aS,13bS)-13a-etyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naftyridin-12-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 350.45
Formel vikt 350.1994