Läs mer
Vinylacetat 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323996
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323996 1 ml
1 options
Produktkod. 30323996 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010383ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylacetate
CAS 108-05-4
Analyt- eller komponentnamn Vinylacetate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C4 H6 O2
Koncentration 2000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
LEDER CC(=O)OC=C
IUPAC-namn Etenylacetat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 86,0368 g/mol