Läs mer
Vinylacetat, 99%, stab. med 8-12 ppm hydrokinon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11443357
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443357 500 mL 500ml
11463890 100 mL 100ml
11457707 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16247.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinylacetat används vid framställning av polyvinylacetatemulsioner och polyvinylalkohol. Det fungerar som en föregångare till polyvinylacetat. Det fungerar som en ingrediens i möbellim. Det används också för att framställa sampolymerer med andra monomerer såsom eten, akrylsyra. Vidare används det för att tillverka lim, färger och plaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Vinylacetat används vid framställning av polyvinylacetatemulsioner och polyvinylalkohol. Det fungerar som en föregångare till polyvinylacetat. Det fungerar som en ingrediens i möbellim. Det används också för att framställa sampolymerer med andra monomerer såsom eten, akrylsyra. Vidare används det för att tillverka lim, färger och plaster.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel, peroxider, klorsulfonsyra, etylenimin, saltsyra, oleum, salpetersyra, svavelsyra och 2-aminoetanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-05-4
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00008713
InChI-nyckel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC-namn etenylacetat
LEDER CC(=O)OC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl Acetate
Namnnotering stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone
Smältpunkt °C to 100°C
Densitet 0.932
Kokpunkt 72°C to 73°C
Flampunkt -8°C (18°F)
Linjär formel CH2=CHO2CCH3
Brytningsindex 1.396
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1301
Beilstein 1209327
Merck Index 14,9992
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 86.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.