Läs mer
Vinylacetat, 99+%, stabiliserat
Produktkod. 10254950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10254950 25 mL Glasflaska -
10113480 1 L Glasflaska 1 L
10554071 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11669758 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10254950 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140840250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 SEK
    275.65 SEK / 25ml
    Save 38.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-05-4 , 123-31-9
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
InChI-nyckel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC-namn etenylacetat
LEDER CC(=O)OC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl acetate
Smältpunkt -93 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 72 °C till 73 °C
Flampunkt -8 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COOCH=CH2
Brytningsindex 1,3940 till 1,396
Kvantitet 25 mL
Beilstein 02,I,63
Fieser 01,1271; 12,565
Merck Index 15,10189
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 23 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbart med etanol och eter, lösligt i aceton, bensen och kloroform
Stabilisator 3 till 15 ppm (hydrokinon)
Viskositet 0,43 mPa (20 °C)
Formel vikt 86.09
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinyl acetate, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl acetate, Hydroquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.