Läs mer
Vinyl Acetate-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinyl Acetate-D6 |
| CAS | 189765-98-8 |
| Molekylformel | C4 D6 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Acetic-2,2,2-d3 acid, ethenyl-1,2,2-d3 ester (ACI), Acetic-d3 acid, ethenyl-d3 ester (9 CI), Ethenyl-1,2,2-d3 acetate-2,2,2-d3 (ACI), Vinyl acetate-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3 D |
| LEDER | [2 H]C(=C([2 H])OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,2-trideuterioethenyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.1262 |
| Formel vikt | 92.0744 g/mol |
| Visa mer |