Läs mer
Vinylacetat, Mikromol™
Produktkod. 17972486
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17972486 100 mg
1 options
Produktkod. 17972486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0537.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Vinylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylacetate
CAS 108-05-4
Analyt- eller komponentnamn Vinylacetate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C4 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
LEDER CC(=O)OC=C
IUPAC-namn Etenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 86,0368 g/mol