Läs mer
Vinyl Acetate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15826350
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15826350 100 mL 100ml
15818940 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15826350 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8031840100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-05-4
Specifikationer
Smältpunkt -93°C
Densitet 0.93 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 71°C to 73°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008713
Kvantitet 100 mL
Synonym Vinyl acetate, Acetic acid vinyl ester, Vinyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 86.09