Läs mer
Vinyl Acetate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -93°C |
| Densitet | 0.93 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 71°C to 73°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008713 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Vinyl acetate, Acetic acid vinyl ester, Vinyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.09 |
| Kvalitet | Research |