Läs mer
Vinylacetat, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15286336 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
2 ml bärnstensfärgad glasampull
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15286336 1 mL 2 ml bärnstensfärgad glasampull 1ml
1 options
Produktkod. 15286336 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer VINAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    332.30 SEK / 1ml
    Save 48.70 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-02-2027
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Vinylacetat108-05-42000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl acetate
CAS 108-05-4
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Molekylformel C4H6O2
Kvantitet 1 mL
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
InChI-nyckel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)OC=C
IUPAC-namn etenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Kvalitet Not Available
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2000μg/mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • VINYL ACETATE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: vinyl acetate, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning