Läs mer
Vinylacetat, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12909414 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12909414 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12909414 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.00 SEK
    503.41 SEK / 1ml
    Save 67.59 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Vinylacetat108-05-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl acetate
Namnnotering Metoder 8240B, 8260B, CLP Metoder
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 108-05-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder För US EPA-metoder 8240B, 8260B, CLP
Molekylformel C4H6O2
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER CC(=O)OC=C
IUPAC-namn etenylacetat
Lösningsmedel eller matris Metanol-P och T
Molekylvikt (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:46916
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: vinyl acetate, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning