Läs mer
Brady™ Vinylgångsmärkningstejp
Produktkod. 11791625 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Mått (L x B):
32,92 mx 50,80 mm
32,92 mx 76,20 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11791625 Svart 32,92 mx 76,20 mm 1 rulle
11761625 Blått 32,92 mx 50,80 mm 1 rulle
11781625 Svart 32,92 mx 50,80 mm 1 rulle
11771625 Blått 32,92 mx 76,20 mm 1 rulle
11741625 Klart 32,92 mx 50,80 mm 1 rulle
16609425 Rött 32,92 mx 50,80 mm -
11751625 Vitt 32,92 mx 50,80 mm 1 rulle
10643955 Gult 32,92 mx 50,80 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11791625 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 058223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 SEK
    455.88 SEK / 1 rullar
    Save 61.12 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Vinylgångsmärkningstejp är ett snabbt och enkelt sätt att identifiera gångar och passager i din anläggning.
  • Gångmarkeringstejp är ett snabbt och enkelt sätt att identifiera gångar och passager i din anläggning.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer AMT-3-SVART
Beskrivning Gångmarkeringstejp - Svart
Mått (L x B) 32,92 mx 76,20 mm
För användning med (applikation) Används för att markera gångar och gångar
Längd (engelska) 108 ft.
Längd (metrisk) 32.92 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek 0.034 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Typ av lim Permanent gummibaserad
Färg Svart
Material Vinyl