Beskrivning
- Gångmarkeringstejp är ett snabbt och enkelt sätt att identifiera gångar och passager i din anläggning.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | AMT-2-RED |
| Beskrivning | Gångmarkeringstejp - Röd |
| Mått (L x B) | 32,92 mx 50,80 mm |
| För användning med (applikation) | Används för att markera gångar och gångar |
| Längd (engelska) | 108 ft. |
| Längd (metrisk) | 32.92 m |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +176 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +80 °C |
| Tjocklek | 0.034 mm |
| Visa mer |