Läs mer
Vinyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinyl Bromide |
| CAS | 593-60-2 |
| Molekylformel | C2 H3 Br |
| Kvantitet | 2 mL |
| Synonym | Ethene','bromo-, Ethylene','bromo- (8CI), Bromoethene, Bromoethylene, R 1140B1, Vinyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2 |
| LEDER | BrC=C |
| IUPAC-namn | bromoethene |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.95 |
| Formel vikt | 105.9418 |