missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vinyl Bromide, TRC

Produktkod. 30451241
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451241 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30451241 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV7570381ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vinyl Bromide
CAS 593-60-2
Molekylformel C2 H3 Br
Kvantitet 1 mL
Synonym Ethene','bromo-, Ethylene','bromo- (8CI), Bromoethene, Bromoethylene, R 1140B1, Vinyl bromide
InChI formel InChI=1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
LEDER BrC=C
IUPAC-namn bromoethene
Molekylvikt (g/mol) 106.95
Formel vikt 105.9418
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.