missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vinyl Butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinyl Butyrate |
| CAS | 123-20-6 |
| Molekylformel | C6H10O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Vinyl Butanoate, Vinyl Butyrate, Vinyl n-Butyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | CCCC(=O)OC=C |
| IUPAC-namn | ethenyl butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?