Läs mer
Vinylkarbamat, Vinylkarbamat, TRC
Produktkod. 30135754
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135754 100 mg
30132581 25 mg
30011600 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV375000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C3 H5 N O2
Molekylvikt (g/mol) 87.08
IUPAC-namn Ethenylkarbamat
LEDER NC(=O)OC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl Carbamate
CAS 15805-73-9
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Formel vikt 87.032