Läs mer
Vinyl chloride 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324464
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324464 1 ml
1 options
Produktkod. 30324464 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011114ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl chloride
CAS 75-01-4
Analyt- eller komponentnamn Vinyl chloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C2 H3 Cl
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethene, chloro-, Ethylene, chloro- (8CI), Chloroethene, 1-Chloroethene, 1-Chloroethylene, Chloroethylene, F 1140, Monochloroethylene, VCM, Vinyl C monomer, Vinyl chloride, Vinyl chloride monomer
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
LEDER ClC=C
IUPAC-namn chloroethene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 62.5
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 61.9923 g/mol