Läs mer
Vinyl chloride 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313361
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313361 1 ml
1 options
Produktkod. 30313361 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17923000ME2000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl chloride
CAS 75-01-4
Analyt- eller komponentnamn Vinyl chloride
Frakt skick +20°C
Molekylformel C2 H3 Cl
Koncentration 2000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethene, chloro-, Ethylene, chloro- (8CI), Chloroethene, 1-Chloroethene, 1-Chloroethylene, Chloroethylene, F 1140, Monochloroethylene, VCM, Vinyl C monomer, Vinyl chloride, Vinyl chloride monomer
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
LEDER ClC=C
IUPAC-namn chloroethene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 62.5
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 61.9923 g/mol