Läs mer
Vinyl chloroacetate, 99%, stab. with 4-methoxyphenol
Produktkod. 11367426
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367426 10 g 10g
11377426 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09446.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2549-51-1 | C4H5ClO2 | 120.532 g/mol
Vinylkloracetat användes för att studera effekten av de elektronbortdragande grupperna på liganden i en serie bis(acetylacetonat)kobolt(II)-derivat. Det används för enzymkatalyserad, regioselektiv acylering av kolhydrater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vinylkloracetat användes för att studera effekten av de elektronbortdragande grupperna på liganden i en serie bis(acetylacetonat)kobolt(II)-derivat. Det används för enzymkatalyserad, regioselektiv acylering av kolhydrater.
Löslighet Svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2549-51-1
Molekylformel C4H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 120.532
MDL-nummer MFCD00045275
InChI-nyckel XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, ethenyl ester, acetic acid, 2-chloro-, ethenyl ester, acetic acid, chloro-, vinyl ester, chloroacetic acid vinyl ester, vinyl chloroacetate polymer, vinyl monochloroacetate, chloroacetic acid vinyl, acetic acid, chloro-, vinyl ester, polymers, acmc-1clv7
PubChem CID 82156
IUPAC-namn etenyl-2-kloracetat
LEDER C=COC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl chloroacetate
Namnnotering stabilized with 4-methoxyphenol
Densitet 1.19
Kokpunkt 136°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4435
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2589
Beilstein 1741679
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 120.54
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.