Läs mer
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane, 97%
Produktkod. 11306776
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306776 5 g 5g
11316776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04056.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16709-86-7 | C5H11ClSi | 134.678 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16709-86-7
Molekylformel C5H11ClSi
Molekylvikt (g/mol) 134.678
MDL-nummer MFCD00040860
InChI-nyckel SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl dimethylvinylsilane, silane, chloromethyl ethenyldimethyl, vinyl chloromethyl dimethylsilane, chloromethyl ethenyldimethylsilane, ccris 2448, chloromethyldimethylvinylsilane, silane, chloromethyl dimethylvinyl, chloromethyldimethylvinyl silane, chloromethyl dimethyl vinyl silane, chloromethyl ethenyl dimethylsilane
PubChem CID 85556
IUPAC-namn klormetyl-etenyl-dimetylsilan
LEDER C[Si](C)(CCl)C=C
Specifikationer
Kokpunkt 121°C to 122°C
Kemiskt namn eller material Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2071374
Flampunkt 14°C (57°F)
Formel vikt 134.68
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.443
Densitet 0.893
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.