Läs mer
Brady™ Porta-Pack™ Wire Marker Book
Produktkod. 12357213 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
12357213 1 st
1 options
Produktkod. 12357213 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 031215
Beräknad leverans: 15-12-2026
B-500 flyttbar vinylduk Porta-Pack™ böcker är ett bekvämt sätt att se till att de trådmarkörer du behöver alltid finns till hands.
  • Välj mellan 15 olika böcker med siffror, bokstäver, specialsymboler och NEMA-färger.
  • Varje bok kommer med 10 sidor och inkluderar en terminalmarkering med varje trådmarkör.
  • Över 250 olika påfyllningsförpackningar finns också tillgängliga (säljs separat).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979
Beskrivning Porta-Pack Wire Marker-böcker
Typ av lim Omplacerbart gummi
Färg Svart på vitt
Avsluta Matte
Formatera Etikett
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
Visa text 1-45, 46-90
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kabel
Inkluderar 5 markörer av varje legend
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 Etikett/Pk.
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0088 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.224 mm
Mått (L x B) 39.7 x 5.5 mm
Längd (engelska) 1,56 tum
Bredd (engelska) 0,22 tum.
Bredd (metrisk) 5.5 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 0,22 tum.
Höjd (engelska) 1,56 tum.
Höjd (metrisk) 39.7 mm
Diameter (metrisk) 12 mm
Alternativt artikelnummer PWM-PK-15