Läs mer
Brady™ Vinylbelagd säkerhetslåsning i höghållfast stål
Produktkod. 11706915 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11706915 Gult 1 paket
1 options
Produktkod. 11706915 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805842
I lager
Se till att alla maskiner förblir låsta tills varje individ som arbetar med reparationen eller inspektionen är klar.
Varje person sätter ett lås på haspen, men haspen kan inte tas bort förrän alla lockouter har tagits bort, vilket förhindrar olyckor.
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetslåsning
Alternativt artikelnummer 049252
Färg Gult
Material Vinylbelagt höghållfast stål
Beskrivning Säkerhetslåsning
Mått (L x B) 58.42 x 129.29 mm
Höjd (metrisk) 129.29 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 58.42 mm
Bredd (metrisk) bygel 25.00 mm