Läs mer
Fisherbrand™ Vinylbelagd blyring
Produktkod. 11707894 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Håller:
Kolvar (1 till 4 L)
Kolvar (125 till 500 ml)
Kolvar (250 till 1000 ml)
Kolvar (500 till 2000 ml)
Vikt (metrisk):
277 g
508 g
635 g
970 g
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Håller Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
11707894 57 mm 98 mm Kolvar (500 till 2000 ml) 635 g Varje
11797884 51 mm 90 mm Kolvar (250 till 1000 ml) 508 g Varje
10195573 48 mm 77 mm Kolvar (125 till 500 ml) 277 g Varje
11717894 70 mm 115 mm Kolvar (1 till 4 L) 970 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11707894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 SEK
    258.86 SEK / Paket med 1
    Save 76.14 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabilisera kärl och laboratorieartiklar utan att repa eller märka dem. Vinylbelagd blyring har en mjuk beläggning runt O-formade blyringar. Finns i fyra storlekar för att rymma en mängd olika kolvstorlekar.
  • O-formade ringar stabiliserar kärl och laboratorieartiklar.
  • Kan även användas för att sänka ner kärl i vattenbad.
  • Vinylbelagda blyringar kommer inte att markera eller repa bänkskivor och laboratorieartiklar.
  • Finns i en mängd olika storlekar för att passa en mängd olika flaskor.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Kolvar (500 till 2000 ml)
Material Leda
Form Cirkulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Flaskor
Kvantitet 1 st
Diameter (engelska) Inre 2,2 tum
Diameter (engelska) Yttre 3,9 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 98 mm
Vikt (engelska) 22,4 oz.
Vikt (metrisk) 635 g
Produkttyp Blyring
Diameter (metrisk) Inre 57 mm
Hyllor Hold (Håll)
Bredd (metrisk) 9.8 cm