Läs mer
Fisherbrand™ Vinylbelagd blyring
Produktkod. p-8000247 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Håller:
Kolvar (1 till 4 L)
Kolvar (125 till 500 ml)
Kolvar (250 till 1000 ml)
Kolvar (500 till 2000 ml)
Vikt (metrisk):
277 g
508 g
635 g
970 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11797884
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Stabilisera kärl och laboratorieartiklar utan att repa eller märka dem. Vinylbelagd blyring har en mjuk beläggning runt O-formade blyringar. Finns i fyra storlekar för att rymma en mängd olika kolvstorlekar.
  • O-formade ringar stabiliserar kärl och laboratorieartiklar.
  • Kan även användas för att sänka ner kärl i vattenbad.
  • Vinylbelagda blyringar kommer inte att markera eller repa bänkskivor och laboratorieartiklar.
  • Finns i en mängd olika storlekar för att passa en mängd olika flaskor.
Specifikationer
Produkttyp Blyring
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Kolvar (250 till 1000 ml)
Material Leda
Form Cirkulär
Hyllor Ingen
Staplingsbar No
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Flasks
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 9 cm
Diameter (engelska) Inre 2 tum
Diameter (engelska) Yttre 3,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 90 mm
Diameter (metrisk) Inre 51 mm
Vikt (engelska) 17,9 oz.
Vikt (metrisk) 508 g