Läs mer
Fisherbrand™ C-Shape vinylbelagda blyringar
Produktkod. 11726725 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Flaskor (1 till 4 L)
Flaskor (125 till 500 ml)
Flaskor (250 till 1000 ml)
Flaskor (500 till 2000 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11726725 Flaskor (125 till 500 ml) Varje
11736725 Flaskor (250 till 1000 ml) Varje
11756725 Flaskor (1 till 4 L) Varje
11746725 Flaskor (500 till 2000 ml) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11726725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.27 SEK
    303.13 SEK / Paket med 1
    Save 65.14 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabilisera kärl och laboratorieartiklar eller doppa i vattenbad. Fisherbrand™ Vinylbelagda blyringar håller flaskor och andra laboratorieartiklar tyngda utan att orsaka skada.
  • Vinylbelagda blyringar kommer inte att markera eller repa bänkskivor och laboratorieartiklar
  • C-formatet tillåter en viss manuell storleksvariation för en skräddarsydd passform
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Flaskor (125 till 500 ml)
Material Leda
Form Rund
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Flaskor
Kvantitet 1 st.
Storlek 125 till 500 ml
Diameter (metrisk) Yttre 75 mm
Vikt (metrisk) 0.277 kg
Produkttyp Blyring
Diameter (metrisk) Inre 42 mm
Hyllor Hold (Håll)
Bredd (metrisk) 7.5 cm