Läs mer
Fisherbrand™ C-Shape vinylbelagda blyringar
Produktkod. 11736725 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Flaskor (1 till 4 L)
Flaskor (125 till 500 ml)
Flaskor (250 till 1000 ml)
Flaskor (500 till 2000 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11736725 Flaskor (250 till 1000 ml) Varje
11726725 Flaskor (125 till 500 ml) Varje
11756725 Flaskor (1 till 4 L) Varje
11746725 Flaskor (500 till 2000 ml) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11736725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00 SEK
    344.87 SEK / Paket med 1
    Save 57.13 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabilisera kärl och laboratorieartiklar eller doppa i vattenbad. Fisherbrand™ Vinylbelagda blyringar håller flaskor och andra laboratorieartiklar tyngda utan att orsaka skada.
  • Vinylbelagda blyringar kommer inte att markera eller repa bänkskivor och laboratorieartiklar
  • C-formatet tillåter en viss manuell storleksvariation för en skräddarsydd passform
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Flaskor (250 till 1000 ml)
Material Leda
Positioner 1
Form Cirkulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Flaskor
Kvantitet 1 st.
Storlek 250 till 1000 ml
Diameter (metrisk) Yttre 90 mm
Vikt (metrisk) 0.472 kg
Produkttyp Blyring
Diameter (metrisk) Inre 51 mm
Hyllor Hold (Håll)