Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Flaskor (500 till 2000 ml) |
| Material | Leda |
| Positioner | 1 |
| Form | Cirkulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Flaskor |
| Kvantitet | 1 st. |
| Visa mer |