Läs mer
Fisherbrand™ C-Shape vinylbelagda blyringar
Produktkod. 11756725 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Håller:
Flaskor (1 till 4 L)
Flaskor (125 till 500 ml)
Flaskor (250 till 1000 ml)
Flaskor (500 till 2000 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
11756725 Flaskor (1 till 4 L) Varje
11726725 Flaskor (125 till 500 ml) Varje
11736725 Flaskor (250 till 1000 ml) Varje
11746725 Flaskor (500 till 2000 ml) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11756725
Stabilisera kärl och laboratorieartiklar eller doppa i vattenbad. Fisherbrand™ Vinylbelagda blyringar håller flaskor och andra laboratorieartiklar tyngda utan att orsaka skada.
  • Vinylbelagda blyringar kommer inte att markera eller repa bänkskivor och laboratorieartiklar
  • C-formatet tillåter en viss manuell storleksvariation för en skräddarsydd passform
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Flaskor (1 till 4 L)
Material Leda
Positioner 1
Form Cirkulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Flaskor
Kvantitet 1 st.
Storlek 1000 till 4000 ml
Diameter (metrisk) Yttre 113 mm
Vikt (metrisk) 0.907 kg
Produkttyp Blyring
Diameter (metrisk) Inre 66 mm
Hyllor Hold (Håll)