Läs mer
Fisherbrand™ C-Shape vinylbelagda blyringar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
Kolvar (1 till 4 l)
Kolvar (125 till 500 ml)
Kolvar (250 till 1000 ml)
Kolvar (500 till 2000 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | C-form |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Blue |
| Håller | Kolvar (125 till 500 ml) |
| Material | Leda |
| Form | Round |
| Hyllor | None |
| Staplingsbar | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | Flasks |
| Visa mer |