Läs mer
Beskrivelse
- B-7569 är idealisk för etiketter för inomhus- och utomhusanläggningar, inklusive 5S-etiketter, säkerhetsetiketter, varningsetiketter, rörmarkörer, utrustningsetiketter och visuella arbetsplatsetiketter.
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | BS5609:1986 2 § och 3 § |
| Beskrivning | GlobalMark Vinyltejp inomhus/utomhus |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?