Läs mer
Brady™ Vinyl kontinuerlig tejp
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Längd (metrisk):
30 m
30,48 m
Bredd (metrisk):
12,7 mm
29 mm
57 mm
101 mm
101,6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- B-7569 är idealisk för etiketter för inomhus- och utomhusanläggningar, inklusive 5S-etiketter, säkerhetsetiketter, varningsetiketter, rörmarkörer, utrustningsetiketter och visuella arbetsplatsetiketter.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS5609:1986 2 § och 3 § |
| Beskrivning | Kontinuerlig vinyltejp för BBP3X/S3XXX/i3300-skrivare |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Blått |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Continuous |
| Material | Vinyl |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |