Läs mer
Vinyl-d3 Bromide (gas), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinyl-D3 Bromide |
| CAS | 4666-78-8 |
| Molekylformel | C2 2H3 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2 D |
| LEDER | [2 H]C(=C([2 H])Br)[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,2,2-trideuterioethene |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.97 |
| Formel vikt | 108.9606 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |