Läs mer
Vinyldekanoat, 95%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11482220
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482220 5 g 5g
11492220 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29081.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4704-31-8 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Det används som mellanprodukter för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som mellanprodukter
för läkemedel.
Löslighet
Löslig i metanol. Ej blandbar eller svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4704-31-8
Molekylformel C12H22O2
Molekylvikt (g/mol) 198.306
MDL-nummer MFCD00027349
InChI-nyckel CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl decanoate, decanoic acid, vinyl ester, vinyl n-decanoate, unii-ff00i399li, decanoic acid, ethenyl ester, n-capric acid vinyl ester, decanoic acid vinyl, acmc-1aqz4, decanoic acid vinyl ester, capric acid vinyl ester = vinyl decenoate
PubChem CID 62140
IUPAC-namn etenyldekanoat
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl decanoate
Namnnotering stabilized
Densitet 0.886
Kokpunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Linjär formel CH3(CH2)8CO2CH=CH2
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 198.3
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.