Läs mer
Chemsplash Versa Vinylhandskar utan pulver, Style 4050
Produktkod. 30058185
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058185 Liten
30058409 Intermediär
30058362 Betydande
30058214 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30058185 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 4050.300.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1272.68 SEK
    1075.47 SEK / Paket med 2000
    Save 197.21 SEK
    15% Av
I lager
Starka och hållbara engångshandskar i vinyl för användning inom medicin, livsmedel eller städning. Förpackad i en låda med 200.
  • Medicinsk grad
  • Matkontaktgodkänd
  • Ambidextrous
  • Rullad manschett och latexfri
  • PFAS-fri
  • Pekskärmskompatibel
  • Tjocklek: 3,1 mil, Vikt: 4,5 g
  • AQL: 1,5
  • CE och UKCA godkända
  • Box med 200
  • Lämplig för engångsbruk inom medicin, livsmedel eller städindustri.
  • Vinylmaterialet är starkt och hållbart.
  • Idealiskt för BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin.
  • roduct innehåller inte PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller något konfliktmaterial.
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO: 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Industriell
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Finger Thickness (English) 3,1 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.078 mm
Latexfri Ja
Material Vinyl
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.078 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Vinyl engångshandskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,1 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.078 mm
Handske manschettstil Rullad