Läs mer
Chemsplash Versa Vinylhandskar utan pulver, Style 4050
Beskrivning
- Medicinsk grad
- Matkontaktgodkänd
- Ambidextrous
- Rullad manschett och latexfri
- PFAS-fri
- Pekskärmskompatibel
- Tjocklek: 3,1 mil, Vikt: 4,5 g
- AQL: 1,5
- CE och UKCA godkända
- Box med 200
- Lämplig för engångsbruk inom medicin, livsmedel eller städindustri.
- Vinylmaterialet är starkt och hållbart.
- Idealiskt för BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin.
- roduct innehåller inte PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller något konfliktmaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO: 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård, Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Jämna |
| Finger Thickness (English) | 3,1 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.078 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |