Läs mer
Chemsplash Vinyl Engångshandskar Pulverfria 200 Pk
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200105873
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 30058185
Brand: Chemsplash 4050.300.004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Versa Vinylpulverfri engångshandske, lämplig för engångsbruk inom medicin-, livsmedels- eller rengöringsindustrin. En AQL-nivå på 1,5 försäkrar dig att praktiskt taget ingenting kommer att passera genom handsken.
Chemsplash Versa Vinylpulverfri engångshandske
  • Medicinsk betyg
  • Matkontakt godkänd
  • Ambidexter
  • Rullad manschett och latexfri
  • PFAS-fri
  • Pekskärmskompatibel
  • Tjocklek: 3,1 mm Vikt: 4,5 g
  • AQL: 1,5
  • CE och UKCA godkända
  • Kartong med 200 st
Beskrivning: The Chemsplash Versa Vinylpulverfri engångshandske är lämplig för engångsbruk inom medicin-, livsmedels- eller rengöringsindustrin. Med en AQL-nivå på 1,5 säkerställer den att praktiskt taget ingenting kommer att passera genom handsken. Vinylmaterialet är starkt, hållbart och kommer i en låda med 200 handskar. Den är perfekt för BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin. Denna produkt innehåller inte PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller något konfliktmaterial.
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO: 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Industrial
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Fingertjocklek (engelska) 0,1 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.078 mm
Latexfri Ja
Material Vinyl
Palmtjocklek (engelska) 0,1 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.078 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Vinyl engångshandskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,1 tum
Tjocklek (metrisk) 0.078 mm
Handske manschettstil Rullad