Läs mer
Safety First Aid Vinyl ögontvättskylt
Produktkod. 31759386
Change view
Mått (L x B):
200 x 300 mm
Produktkod. Mått (L x B)
31759386 200 x 300 mm
1 options
Produktkod. 31759386 Leverantör Safety First Aid Leverantörsnummer E435
Beräknad leverans: 17-11-2026
Guida snabbt personalen till akuta ögontvättstationer med denna 200 x 300 mm skylt för akut ögontvätt.
  • Denna standardskylt har ett vitt ögonsköljpiktogram på en livfull grön bakgrund, utformat för omedelbar och universell igenkänning, ett avgörande hjälpmedel vid kemiska stänk eller ögonskador.
  • Den följer brittiska regler för brandskyltar för hälsa och säkerhet, inklusive vägledning om skyltning för akut behandling.
  • Materialalternativ:
    • Självhäftande vinyl: Perfekt för inomhusbruk, kan skalas och appliceras på rena väggar, glas, dörrar eller skåp, inga verktyg eller skruvar behövs.
  • Viktiga fördelar:
    • Påskyndar insatsen – tydlig skyltning påskyndar identifieringen av säkerhetsögonsköljningsstationer.
    • Flexibel installation – vinylmaterial gör det enkelt att installera.
    • Regelefterlevnad – uppfyller ISO 7010-standarder för säkerhetsskyltar och HSE-rekommendationer.
    • Varaktig klarhet – hållbara bläck och hög-kontrast design säkerställer långsiktig synlighet.
  • Idealiskt för:
    • Laboratorier, verkstäder, tillverkningsanläggningar, skolor, äldreboenden, vårdinrättningar, alla platser där risk för kemisk exponering råder och tillgång till ögonskölj måste vara tydligt skyltade.
Specifikationer
Material Plast
Monteringstyp Självhäftande
Form Fyrkantig
Språk Engelska
Mått (L x B) 200 x 300 mm
Produkttyp Första hjälpen tecken
Färg Grön