Läs mer
Brady™ Vinyl Glow-in-the-dark Antisladd golvmarkeringsprickar
Produktkod. 11776805 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Fotoluminescerande
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11776805 Fotoluminescerande 1 paket
1 options
Produktkod. 11776805 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 224077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00 SEK
    390.99 SEK / Paket med 1
    Save 73.01 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Använd Vinyl Glow-in-the-dark anti-sladd golvmarkeringsprickar för att skapa en visuell väg för att underlätta en snabb utgång under strömavbrott och nödsituationer.
  • Skapa en visuell väg för att underlätta en snabb utgång under strömavbrott och nödsituationer.
Specifikationer
Beskrivning Glow-in-the-dark antisladd golvmarkeringsprickar
Diameter (engelska) Yttre 1,97 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm
För användning med (applikation) Skapa en visuell väg
Förpackningsmängd 10 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Färg Fotoluminescerande
Material Aluminium