Läs mer
Brady™ Vinyl Glow-in-the-dark Antisladd vänster fotavtryck
Produktkod. 11721965 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Fotoluminescerande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11721965 Fotoluminescerande Varje
1 options
Produktkod. 11721965 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 224074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 SEK
    145.46 SEK / Paket med 1
    Save 8.54 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Använd Vinyl Glow-in-the-dark Anti-slip Left Footprint tillsammans med höger fot för att skapa en visuell väg för att underlätta en snabb utgång under strömavbrott och nödsituationer. Anti-halk effekt.
  • Anti-halk effekt.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer GLÖ IN THE MÖRK ANTI-SLID-FOT. VÄNSTER
Beskrivning Glow-in-the-dark anti-sladd fotavtryck - Vänster fot
För användning med (applikation) Använd tillsammans med höger fot för att skapa en visuell väg
Höjd (engelska) 8,27 tum.
Höjd (metrisk) 210 mm
Förpackningsmängd 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek 0.6 mm
Bredd (engelska) 3,35 tum.
Bredd (metrisk) 85 mm
Färg Fotoluminescerande
Material Aluminium