Beskrivning
- Använd tillsammans med höger fot för att skapa en visuell väg för att underlätta en snabb utgång under strömavbrott och nödsituationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | B324 VINYL FOTSPÅR-VÄNSTER 12 tum. GLOW 1 PC |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67510 (Del 1 - 4) Uppfyller OSHA 1910.37 |
| Beskrivning | Glow-in-the-dark fotavtryck - Vänster fot |
| För användning med (applikation) | Använd tillsammans med höger fot för att skapa en visuell väg |
| Höjd (engelska) | 30,08 cm |
| Höjd (metrisk) | 304.8 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +176 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +80 °C |
| Tjocklek | 0.2 mm |
| Visa mer |