Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Industrial Grade Tape |
| För användning med (applikation) | Aisle marking, labeling, batching, clean-build projects |
| Storlek (metrisk) | 33 m x 19 mm |