Läs mer
Brady™ Vinyl Labels
Färg:
White
White, Translucent
Bredd (metrisk):
6.35 mm
12.70 mm
Höjd (metrisk):
6.35 mm
12.24 mm
85.73 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized |
| Beskrivning | Self-laminating Label |
| Typ av lim | Acrylic |
| Färg | White, Translucent |
| Avsluta | Matte |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| För användning med (applikation) | Panel Identification, Wire & Cable Marking |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 |
| Visa mer |