Läs mer
Brady™ Vinyletiketter för M611, M610 och M710 skrivare
Produktkod. 17801599 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
38,10 x 25,40 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17801599 38,10 x 25,40 mm
1 options
Produktkod. 17801599 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 312101
I lager
Vinyletiketter för bärbara termoöverföringsskrivare M610 och M611. Dessa delar kan också skrivas ut på M710-etikettskrivaren förutsatt att rulladaptern (M71-ADAPT) används.
  • Etiketter för bärbara termoöverföringsskrivare M610 och M611. Dessa delar kan också skrivas ut på M710-etikettskrivaren förutsatt att rulladaptern (M71-ADAPT) används.
Specifikationer
Beskrivning Vinyletiketter för M611, M610 och M710 skrivare
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Satin
Formatera Märka
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Front
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 250 etiketter/rulle
Kvantitet 250 Pk.
Form Rektangel
Storlek 38.10 x 25.40 mm
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.066 mm
Mått (L x B) 38,10 x 25,40 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 38.10 mm
Alternativt artikelnummer M6-31-7351