Läs mer
Brady™ Vinyl Label Maker Label
Produktkod. 12759536
Change view
Bredd (metrisk):
6,1 mm
8,08 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
12759536 6,1 mm Varje
12769536 8,08 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12759536 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143328
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Repositionable vinyl cloth label for wire, cable and component marking. Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while easily being repositioned and removed.
  • Please Note: This material is UL recognized with its respective ribbon.
  • See the ''Recommended Ribbon Series'' for the appropriate ribbon to use.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Beskrivning BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Typ av lim Repositionable Rubber, Repositionable
Beläggning Vinyl
Färg Black on White
Avsluta Semi-gloss
Formatera Label
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
För användning med (applikation) Asset tracking, Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General Identification, Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, BMP53
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 1 Label/Box
Kvantitet 1 Ea.
Temperaturområde (engelska) -40°F to +176°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +80°C
Tjocklek (engelska) 0.0073 in.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Mått (LxB) 4.88 m x 6.10 mm
Längd (engelska) 5.34 yd.
Längd (metrisk) 4.88 m
Bredd (engelska) 0.24 in.
Bredd (metrisk) 6,1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 0.24 in.