Läs mer
Brady™ Vinylmärkningstejp
Produktkod. 11701635
Färg:
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11701635
Brand: Brady™ 058250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gångmarkeringstejp är ett snabbt och enkelt sätt att identifiera gångar och passager i din anläggning
  • Gångmarkeringstejp är ett snabbt och enkelt sätt att identifiera gångar och passager i din anläggning.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer AMT-3-GUL
Beskrivning Gångmarkeringstejp - Gul
Mått (L x B) 32.92 m x 76.20 mm
För användning med (applikation) Markera gångar och gångar
Längd (engelska) 108 ft.
Längd (metrisk) 32.92 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek 0.034 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Typ av lim Permanent gummibaserad
Färg Gult
Material Vinyl
Typ Floor Marking Tape