Läs mer
Brady™ Vinyl Mini Pictogram Säkerhetsskyltar
Visad text:
2: Obligatorisk
3: Varning
4: Nödsituation
Förbud
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
| Alternativt artikelnummer | MINI-3 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Vinyl |
| Kvantitet | 96/Pk. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Höjd (metrisk) | 10 mm |
| Tjocklek | 0.061 mm |
| Bredd (metrisk) | 148 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -18 °C till 60 °C |
| Visa mer |