Läs mer
Brady™ Vinyl Mini Pictogram Säkerhetsskyltar
Produktkod. 11898030 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
2: Obligatorisk
3: Varning
4: Nödsituation
Förbud
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Förpackningsstorlek
11898030 4: Nödsituation Paket med 96
11878030 2: Obligatorisk Paket med 96
11868030 Förbud Paket med 96
11888030 3: Varning Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11898030 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 286916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 SEK
    114.41 SEK / Paket med 96
    Save 7.59 SEK
    6% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternativt artikelnummer MINI-4
Avsluta Glans
Material Vinyl
Kvantitet 96/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Tjocklek 0.061 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 60 °C
Språk Global
Visad text 4: Nödsituation
Produkttyp Mini piktogram säkerhetsskylt
Färg Vitt på grönt