Läs mer
Brady™ Vinyl Mini Pictogram Säkerhetsskyltar
Produktkod. p-8001370
Visad text:
2: Obligatorisk
3: Varning
4: Nödsituation
Förbud
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Produktkod. 11898030
Brand: Brady™ 286916
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternativt artikelnummer MINI-4
Avsluta Glans
Material Vinyl
Kvantitet 96/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Tjocklek 0.061 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 60 °C
Språk Global
Visad text 4: Nödsituation
Produkttyp Mini piktogram säkerhetsskylt
Färg Vitt på grönt