Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt artikelnummer | MINI PIC1803-10X10-GHS03/96 |
| Material | Vinyl |
| Kvantitet | 96/Pk. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 10 mm |
| Bredd (metrisk) | 250 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -18 °C till 60 °C |
| Form | Diamant |
| Show More |