Läs mer
Brady™ Vinyl minipiktogram Farliga etiketter
Produktkod. 12034128 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
Brandfarligt fast material
Brännbart material
CMR Mutagen - Respiratorisk risk
Explosivt material
FARA för kutan känslighet - inandning
FARA för vattenmiljön
Frätande material
Gaser under tryck
Giftigt material
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Förpackningsstorlek
12034128 FARA för vattenmiljön Paket med 96
11313472 CMR Mutagen - Respiratorisk risk Paket med 96
11353472 Brännbart material Paket med 96
11333472 Frätande material Paket med 96
11303472 FARA för kutan känslighet - inandning Paket med 96
12024128 Gaser under tryck Paket med 96
11333442 Explosivt material Paket med 96
11343442 Brandfarligt fast material Paket med 96
11363472 Giftigt material Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12034128 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814019
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer MINI PIC1806-10X10-GHS09/96
Material Vinyl
Kvantitet 96/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 10 mm
Bredd (metrisk) 148 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 60 °C
Form Diamant
Visad text FARA för vattenmiljön
Produkttyp Första hjälpen tecken
Färg Rött